Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Methylarachidonat

Anbieter:   MATREYA
Methylarachidonat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate

1 Varianten

Product Details & Documents
  • CAS Nummer:2566-89-4
  • Formel:C₂₁H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00016775
  • EINECS:219-900-1
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg

  • Glasflasche für Feststoffe
    100 mg
    Artikel gestrichen