Dichtungen
Anbieter: SCIENCIX
Direkt zu
Über diesen Artikel
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
61 Varianten
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Sciencix parts are equivalent to the corresponding OEM part.
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungModellErstausrüster-ÄquivalentErstausrüsterVerfügbarkeitPreis
- 2 Position/6 port rotor seal (1200 bar)12905068-0007AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST721.00 SFr.
- 2 Position/6 port rotor seal, Vespel® (600 bar)12600101-1416AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST562.00 SFr.
- Kopf-Kolbendichtung2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT270938, (2 of WAT270789)WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST94.30 SFr.
- Kopf-Kolbendichtungs-Set, schwarz2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT271066WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST90.80 SFr.
- Backup seal8800, 8810, P1000, P2000, P4000A2963-010RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST45.80 SFr.
- Gleitringdichtung2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT270939WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST185.00 SFr.
- Gold plunger sealLC-10ADvp, LC-20AD/AB228-32628-00SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST51.00 SFr.
- Gold plunger sealLC-20ADXR, LC-30ADSF, Nexera-i228-32628-91SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST116.00 SFr.
- Kopf-KolbendichtungACQUITY H-Class QSM, ACQUITY UPLC I2V BSM, ACQUITY UPLC BSM, nanoACQUITY UPLC BSM/ASM700002599WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST152.00 SFr.
- High pressure seal kit200 Series, 1 ,2 ,3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 400002540275PerkinElmerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT205.00 SFr.
- HPMV Dichtung, gold717, 715, 2690, 2690D, 2695, 2695DWAT045454WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST112.00 SFr.
- Injection valve rotor sealAS-7200, AS-7250ANO-0818HitachiEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST101.00 SFr.
- Kit S200 standard pump seals200 SeriesN2910383PerkinElmerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT199.00 SFr.
- Manual injection valve rotor seal, Vespel®(Agilent) 1100, 1200
(PerkinElmer) 200 Series
(Rheodyne) 7125, 7126, 7725, 7725i, 9725(Agilent) 0101-0623
(PerkinElmer) 09904802
(Rheodyne) 7125-047Agilent
PerkinElmer
RheodyneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST98.70 SFr. - Öldichtung510, 515, 590, 600, 626, 1515, 1515 Micro, 1525, 1525EFWAT025669WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST16.30 SFr.
- O-Ring, PTFEACQUITY H-Class QSM, ACQUITY I-Class BSM, ACQUITY Isocratic Solvent Mgr, ACQUITY M-Class µASM, ACQUITY M-Class µBSM, ACQUITY UPLC I2V BSM, ACQUITY UPLC BSM, nanoACQUITY UPLC BSM/ASMWAT076152WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST6.20 SFr.
- O-ring, PTFE200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 400009902128PerkinElmerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST3.10 SFr.
- O-ring, TFE717, 2690, 2690D, 2695, 2695D, AllianceWAT097387WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST2.40 SFr.
- PEEK™ rotor, HPVSIL-20 A/C, SIL-20ACHT, SIL-HT, SIL-HTa, SIL-HTc228-41310-92SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST406.00 SFr.
- Piston seal wash seal/priming valve sealICS-3000, ICS-5000063382DIONEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST64.30 SFr.
- Kolbendichtung, schwarz1050, 1100, 1120 1200, 1220, 12605063-6589AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST109.00 SFr.
- Piston seal, GFP, high pressureSurveyor Plus00107-18008RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST95.90 SFr.
- Kolbendichtung, gold1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 1260, G1310A/B, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G1376A, G2226A, G4302A0905-1420AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST107.00 SFr.
- Piston seal, PE, high pressureSurveyor Plus00950-30004RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST82.40 SFr.
- Plunger rinse sealLC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp228-28499-00SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST83.60 SFr.
- Plunger sealLC-7A, LC-10Ai, LC-10AS, LC-10AT, LC-10ATvp, LC-20AR228-21975-00SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST71.90 SFr.
- Plunger sealLC-10ATvp, LC-20AT, LC-2010 A/C HT, LC-HT, SIL-10ADvp, SIL-20 ACXR, SIL-20A/AC, SIL-20ACHT, SIL-30AC, SIL-30ACMP, SIL-2010 ACHT, SIL-HTa, SIL-HTc228-35145-00SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST83.70 SFr.
- Plunger sealLC-9A, LC-10AD, LC-10ADvp, LC-20AD/AB, LC-600, LC-2010 A/C HT228-35146-00SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST70.20 SFr.
- Plunger seal510, 515, 590, 600, 610, 1515, 1525WAT022946WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST212.00 SFr.
- Kolbendichtung510, 515, 600, 610, 1515, 1525WAT022934WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST46.10 SFr.
- Plunger seal and back up ringLC-30AD228-52711-93, 228-52711-92SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST278.00 SFr.
- Kolbendichtung, gold510, 515, 600, 610, 1515, 1525, LC Module 1—WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST45.90 SFr.
- Kolbendichtung, schwarz510, 515, 600, 610, 1515, 1525WAT026613WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST44.10 SFr.
- Plunger seal, blackConstametric I, II, III, CM3000, CM3200, CM3500, CM4000, CM4100206129001RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST60.70 SFr.
- Plunger seal, black114M, 116, 118, 125, 126, 127, 128237162, 728770BeckmanEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST86.40 SFr.
- Plunger seal, goldConstametric I, II, III, CM3000, CM3200, CM3500, CM4000, CM4100206156001RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST60.70 SFr.
- Plunger seal, gold8800, 8810, P1000, P2000, P4000A2962-010RUNCEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST40.80 SFr.
- Plunger wash seal125, 126, 127, 128728772, 238627BeckmanEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST97.00 SFr.
- Pump seal, black655, 6000, 6200, 6200A, L-2130, L-7100, L-7110, L-7120655-1080HitachiEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST50.70 SFr.
- Pump seal, gold655, 6000, 6200, 6200A, L-2130, L-7100, L-7110, L-7120655-1080HitachiEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST53.80 SFr.
- Pump seals, high pressure200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4,10, 250, 400, 410, 620, Int. 400009907324PerkinElmerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST62.20 SFr.
- Pump seals, low pressure200 Series, 1, 2, 3, 3B, 4, 10, 250, 400, 410, 620, Int. 400009907339PerkinElmerEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST64.40 SFr.
- Rotor sealSIL-10A, SIL-10Ai, SIL-10AXL228-21217-91SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST141.00 SFr.
- Rotor seal and pod repair kit, vespel, 3-groove for acquity everflow injector pod/cartridge (700002765)ACQUITY UPLC Sample MgrACQUITY Injector Pod (700002765)WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST482.00 SFr.
- Rotor seal, 5-pos. 7-port (1200 bar)12905068-0005AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST728.00 SFr.
- Rotor seal, Vespel®(Agilent) 1090
(Rheodyne) 7000, 7010, 7040, 7067
(Thermo Electron) AS100, AS300, AS1000, AS3000, AS3500, 8800, 8875, 8880(Agilent) 1535-4048
(Thermo Scientific) 2508-0360
(Rheodyne) 7010-039Agilent
Thermo Scientific
RheodyneEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST101.00 SFr. - Rotor seal, Vespel®, for p/n 0101-09211100, 12000100-1855AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST141.00 SFr.
- Dichtung Wash Face Seal2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT271017WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST53.10 SFr.
- Dichtungs-Spüleinheit1050, 1100, 1200G1310-68731AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT125.00 SFr.
- Dichtung, Kolbenspülung2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT271018WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST87.30 SFr.
- Seal, needle PEEK™SIL-10ADvp, SIL-10AXL/vp, SIL-HT, SIL-HTa, SIL-HTc228-33355-01SHIMEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST58.80 SFr.
- Spüldichtung1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 12600905-1175AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST62.00 SFr.
- SpüldichtungACQUITY H-Class QSM, ACQUITY UPLC I2V BSM, ACQUITY UPLC BSM, nanoACQUITY UPLC BSM/ASM700002598WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST131.00 SFr.
- Wash seal gasket1050, 1100, 1120, 1200, 1220, 12605062-2484AGLSEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST37.80 SFr.
- Dichtungs-Kit für Spülröhrchen2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, 2796, AllianceWAT270940WATEEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST166.00 SFr.