AuftragsverfolgungKontakt
Messkolben, mit geteiltem Hals
Messkolben, mit geteiltem Hals
110 ml, 100+10 ml, 205 mm, 10,0 ± ml
Catalog # KAVA632431560830
Supplier:   Kavalier
Messkolben, mit geteiltem Hals
Catalog # KAVA632431560830
Supplier:  Kavalier
Messkolben, mit geteiltem Hals
Messkolben, mit geteiltem Hals
110 ml, 100+10 ml, 205 mm, 10,0 ± ml
Price
SFr. 70.50
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas, klar.
  • Blaue Markierungen
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Specifications
  • Kapazität:
    110 ml
  • Höhe:
    205 mm
  • Seq:
    02
  • Graduierung:
    100+10 ml
  • Toleranz:
    10,0 ± ml