ContactUsLinkComponent
Formaldehyd 5% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert
  VWRS6170.5000
 :  
Formaldehyd 5% in wässriger Lösung, VOLUSOL®, gepuffert
  VWRS6170.5000
 :  
  • Packung:
    Kunststoffkanister
  • VE:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Environmentally Preferable:
 : Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
 :
 :30.03 g/mol
 :200-001-8
 :GHS08
 :GHS07
 :Raumtemperatur
 :50-00-0
 :CH₂O
 :MFCD00003274