Eimer, Rund, PP
Mit Graduierung und Griff, Natur, 15 L, 310 mm, 335 mm
Katalognr. 216-1258
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Universell einsetzbarer Eimer aus PP mit Ausguss, verstärktem Rand und Griff.
- Graduiert, autoklavierbar
- Sehr gute Hitzebeständigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Technische Daten
- Kapazität:15 L
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Mit Graduierung und Griff
- Höhe:335 mm
- Ø ext.:310 mm