Herbizid-Referenzstandard, 2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure 100 µg/ml in Dichlormethan
Katalognr. PROOCILULM72131.2
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:93-72-1
- Bezeichnung:2-(2,4,5-Trichlorphenoxy)propionsäure 100 µg/ml in Dichlormethan
- Formel:C₉H₇Cl₃O₃
- Bezeichnung:2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid