ContactUsLinkComponent
Benzophenon-[D10] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM-183-1.2
 :  
Benzophenon-[D10] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM-183-1.2
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    22583-75-1
  • Bezeichnung:
    Benzophenon-[D10] 100 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  • Formel:
    C₁₃D₁₀O
  • Bezeichnung:
    Benzophenone-[D10]