ContactUsLinkComponent
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
Katalognr. EHERC10545000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon
Katalognr. EHERC10545000
Anbieter:  EHRENSTORFER
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
  • Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Synonyme: Sulisobenzone, Benzophenone-4, 5-Benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulphonic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulphonic Acid
 :
 :308.30 g/mol
EINECS:223-772-2
CAS-Nummer:4065-45-6
Formel:C₁₄H₁₂O₆S
MDL-Nummer:MFCD00024962