Thallium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Tl in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Katalognr. 45306.18
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Öl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- Bezeichnung:Standard for wear metal analysis
- MDL No.:MFCD01095325
- Element:Thallium
- Symbol:Tl
Technische Daten
Über diesen Artikel
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD01095325