ContactUsLinkComponent
Silicium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
  14209.18
 :  
Silicium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Si in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
  14209.18
 :  
  • Konzentration:
    1000 µg/g
  • Matrix:
    Öl
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
  • Bezeichnung:
    Standard for wear metal analysis
  • MDL No.:
    MFCD00085311
  • Element:
    Silicium
  • Symbol:
    Si
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311