Scandium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Sc in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Catalog # 43129.18
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Öl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- Bezeichnung:Standard for wear metal analysis
- MDL No.:MFCD00016323
- Element:Scandium
- Symbol:Sc
Specifications
About this item
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00016323