Kalium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g K in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
14216.18
:
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Mineralöl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- MDL No.:MFCD00133776
- Element:Kalium
- Symbol:K
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00133776