Calcium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ca in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
14225.18
:
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Mineralöl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- MDL No.:MFCD00085314
- Element:Calcium
- Symbol:Ca
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085314