ContactUsLinkComponent
Beryllium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Be in Basisöl 20
  PROOCON150-100-045
 :  
Beryllium-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Be in Basisöl 20
  PROOCON150-100-045
 :  
  • Konzentration:
    1000 µg/g
  • Matrix:
    Base Oil 20
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
  • Element:
    Beryllium
  • Symbol:
    Be