Zirkonium-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Zr in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011303
Technische Daten
- MDL No.:MFCD00011303