- Konzentration:5000 µg/g
- Matrix:Mineralöl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- Bezeichnung:Standard for wear metal analysis
- Environmentally Preferable:
- MDL No.:MFCD00011291
- Element:Zink
- Symbol:Zn
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011291