Silber-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Ag in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Catalog # 14199.18
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:1000 µg/g
- Matrix:Öl
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:50 g
- Bezeichnung:Standard for wear metal analysis
- MDL No.:MFCD00003397
- Element:Silber
- Symbol:Ag
Specifications
About this item
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003397