ContactUsLinkComponent
Blei-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Blei-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
  14208.18
 :  
Blei-Standard ölgelöst, 1.000 µg/g Pb in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
  14208.18
 :  
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    Mineralöl
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    50 g
  • MDL No.:
    MFCD00134050
  • Element:
    Blei
  • Symbol:
    Pb
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00134050