ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Carbamazepin 1.000 µg/ml in Methanol
  PROOCERC-053
 :  
Organischer Referenzstandard, Carbamazepin 1.000 µg/ml in Methanol
  PROOCERC-053
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    298-46-4
  • Bezeichnung:
    Carbamazepin 1.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₁₅H₁₂N₂O
  • Bezeichnung:
    Carbamazepine