SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Puffer
Klonpuffer
TRIS Pufferlösung pH 7,5 (2 mol/l)
TRIS Pufferlösung pH 7,5 (2 mol/l)
Catalog # EURLEMR253001BK
Anbieter:
EUROCLONE
CAS-Nummer:
Expand image
TRIS Pufferlösung pH 7,5 (2 mol/l)
Catalog # EURLEMR253001BK
Anbieter:
EUROCLONE
CAS-Nummer:
Technische Daten
VE:
1 KIT
Bezeichnung:
TRIS Pufferlösung pH 7,5 (2 mol/l)
Technische Daten
Über diesen Artikel
Product Details
Product Details