TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
Catalog # A4577.1000
Supplier: PanReac AppliChem
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Bezeichnung:TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
- pH-Wert:8.0
Specifications
About this item
- DNases/RNases/Proteases: not detectable
- pH (20°C; adjusted with HCl): 8.0 ± 0.1
- Composition: Tris: 121.14 g/L (1 M)