TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
J60080.AK
:
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
- CAS Nr.:1185-53-1
- Bezeichnung:TRIS Pufferlösung pH 8 (1 mol/l)
- MDL No.:MFCD00012590
- Physical form:Liquid
- Aussehen:Colourless
CAS No.: 1185-53-1
Physical form: liquid
Appearance: colourless
MDL No.: MFCD00012590