Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9,0, Glasflasche, 250 mL
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Katalognr. J60116.AK
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer:
Direkt zu
Product Details & Documents
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9,0
- Cat. No.:J60116.AK
- CAS Nr.:144-55-8
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00003528