ContactUsLinkComponent
p-Terphenyl-[D14] 200 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM-382-1.2
 :  
p-Terphenyl-[D14] 200 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  PROOCILDLM-382-1.2
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    1718-51-0
  • Bezeichnung:
    p-Terphenyl-[D14] 200 µg/ml in n-Nonan (98% D)
  • Formel:
    C₁₈D₁₄
  • Bezeichnung:
    p-Terphenyl-[D14]