AuftragsverfolgungKontakt
Diclofenac-Natrium
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
Katalognr. PROOMM0006.00
Diclofenac-Natrium
Katalognr. PROOMM0006.00
CAS Nummer:  15307-79-6
Diclofenac-Natrium
Glasflasche für Feststoffe, 500 mg
CAS Nummer:  15307-79-6
Preis
SFr. 2’180.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
  • CAS Nummer:15307-79-6
  • Formel:C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00082251
  • Molekulargewicht:318.1 g/mol
  • EINECS:239-346-4
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 mg
Technische Daten