AuftragsverfolgungKontakt
Diclofenac-Natrium | Avantor
Diclofenac-Natrium
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. MOLE39643340-25G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
Diclofenac-Natrium
Katalognr. MOLE39643340-25G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  15307-79-6
Diclofenac-Natrium
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  15307-79-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
  • CAS Nummer:15307-79-6
  • Formel:C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00082251
  • Molekulargewicht:318.1 g/mol
  • EINECS:239-346-4
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g