E.Z.N.A.® Fungal DNA Kit
D3390-02
:
- VE:200 T
- Method / Format:Column (silica-based)
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Total DNA
- Sample type:Yeast/Fungi
- Target molecule:DNA
- Bezeichnung:E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit
- Seq:07
- Probengröße:100 mg wet or 30 mg dry tissue
- Bezeichnung:E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit
Die E.Z.N.A.® Fungal DNA Kits ermöglichen die schnelle und zuverlässige Isolierung von qualitativ hochwertiger, zellulärer Gesamt-DNA aus einer Vielzahl von Pilzarten ohne organische Extraktion.