MultiSqueegee swivel with mono blade
Catalog # 129-0265
Supplier: FHP VILEDA SCS
Specifications
- Farbe:Blau/weiß
- Bezeichnung:MultiSqueegee flexibel
- Länge:50 cm
- VE:1
Specifications
About this item
Für trockene oder nasse Push-and-Pull-Anwendungen. Eine Alternative zum Besen an Orten, an denen Borsten nicht zulässig sind, z. B. Böden und Wände im Gesundheitswesen. Der MultiSqueegee besteht aus drei Komponenten: einer Aluminiumschiene, einer Elastomer-Gummilippe (waschbar bei 70 °C) und einem universellen Griffanschluss aus Polypropylen. Die austauschbare Gummilippe hat eine einzelne scharfe Kante, die Flüssigkeit und feinsten Schmutz in einem Zug aufsaugt.
- Alle Materialien können bei 70 °C gereinigt werden
- Komponenten lassen sich leicht auseinanderbauen und die Wischerlippe ist austauschbar
- Material wurde verbessert und ist nun widerstandsfähiger gegen Verschleiß und Korrosion
- Austauschbare Wischerlippe aus Gummi verfügt über scharfe Kante, mit der Flüssigkeiten und feinster Schmutz mit nur einer Bewegung abgezogen werden können
Ordering information: Bitte beachten Sie, dass diese Gummiklinge alleine geliefert wird (ohne Griff, Ref. VILE119966, muss separat bestellt werden).