Schmutz- und Fleckenentferner, Miraclean
129-0991
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Miraclean Schmutzradierer
- L×B:120×75 mm
- VE:8
Dieses Produkt aus 100 % Melaminharz kann für die Entfernung von hartnäckigen Flecken, Stiftmarkierungen und Schmutz verwendet werden.
- Effizienter als jedes Mikrofaserreinigungstuch
- Chemikalien werden nicht gebraucht, arbeitet alleine mit Wasser