Biophotometer, BioPhotometer® D30
Anbieter: EPPENDORF
Zertifikate
Über diesen Artikel
Die BioPhotometer D30 sind ideal für Routineanwendungen. Daten sind klar verarbeitet, was die Auswertung der Ergebnisse schnell und einfach macht und das Risiko von Fehlern minimiert.
- Xenon-Blitzlampe mit sehr langer Lebensdauer
- Anzeige des Reinheitsscans für spezifische Anwendungen
- Hilfe-Box mit Erläuterungen der einzelnen Schritte in fünf Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch
In a defined range, additional data are collected and shown extrapolated, allowing for contamination in the sample to be quickly identified.
Delivery: Wird mit Netzkabel und mehrsprachiger Bedienungsanleitung geliefert.
Frequently Bought Together