PIG® vertikaler Rollenhalter für Matten
NEWPGEN249
: NEW PIG
- Bezeichnung:Vertikaler Rollenhalter für Matten
- B×T×H:510×510×1120 mm
- VE:1
Große Rollmatten müssen nicht mehr umhergetragen werden, dieser Halter erledigt die ganze Arbeit.
- Rechteckiger Transportwagen mit Lenkrollen ermöglicht die freie Bewegung in jede Richtung
- Hergestellt aus warmgewalztem, pulverbeschichtetem Stahl mit einem praktischen Griff
- Die 8 cm hohe Plattform ist tief genug um die Matte einfach positionieren zu können
Zur Verwendung mit jeder PIG Rollmatte bis zu 93 cm Breite und 51 cm Durchmesser, trägt bis zu 41 kg.