ContactUsLinkComponent
Ion exchange chromatography media, SOURCE™ 15S
Anbieter:  Cytiva
Zertifikate
undefined
Ion exchange chromatography media, SOURCE™ 15S
Anbieter:  Cytiva
Technische Daten
  • pH-Bereich:
    2 - 13
  • Matrix:
    Polystyrene/divinylbenzene
  • Ligand:
    Sulfonate group
  • Lagertemperatur:
    4 - 30 °C
  • Ligand coupling method:
    Long, hydrophilic spacer arms