ContactUsLinkComponent
Pepstatin A
Zertifikate
Pepstatin A
Zertifikate
Technische Daten
  • CAS Nr.:
    26305-03-3
  • Lagerbedingungen:
    2 °C to 8 °C
  • Form:
    White to off-white powder
  • MDL No.:
    MFCD00060740
  • Protein/Peptid-Name:
    Pepstatin A
  • Purity:
    98%
  • Molecular weight:
    685.90
  • Molecular formula:
    C₃₄H₆₃N₅O₉
Technische Daten
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together