Uridin-5'-triphosphorsäure Trinatriumsalz (UTP-Na3) ≥98%
Katalognr. J63427.MC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg
- Seq:2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:550.09 g/mol
EINECS:243-347-5
:GHS07
Lagertemperatur:Gefrierschrank
CAS-Nummer:19817-92-6
Formel:C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MDL-Nummer:MFCD00044310