AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure
Marketsource
Chinaldinsäure
Marketsource
Chinaldinsäure
 :  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  •  :93-10-7
  •  :C₁₀H₇NO₂
  •  :MFCD00006752
  •  :173.17 g/mol
  •  :12,08227
  •  :154…157 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :202-218-3
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glasflasche für Feststoffe
    25 g
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Marketsource
    Marketsource
  • Glasflasche für Feststoffe
    100 g
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Marketsource
    Marketsource