5-Chloranthranilsäure
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ACTIAS20116G100
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Chloranthranilsäure
Katalognr. ACTIAS20116G100
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 635-21-2
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
- CAS Nummer:635-21-2
- Formel:C₇H₆ClNO₂
- MDL-Nummer:MFCD00007838
- Molekulargewicht:171.58 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:211-230-8
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g