Trichloressigsäure 10% (w/v) in wässriger Lösung
Katalognr. J62355.AP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:500 mL
- Seq:2725
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:163.39 g/mol
Merck-Index:14,9627
Siedepunkt:196 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:54…56 °C
Dichte:≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-927-2
UN:2564
ADR:8,II
:GHS05
:GHS07
:GHS09
CAS-Nummer:76-03-9
Formel:Cl₃CCOOH
MDL-Nummer:MFCD00004177