AuftragsverfolgungKontakt
4-Phenylanilin
Gesundheit
Reizend
Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
4-Phenylanilin
Marketsource
Zertifikate
3 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  4-Biphenylylamine, Biphenyl-4-ylamine, 4-Aminobiphenyl
  • CAS Nummer:92-67-1
  • Formel:C₁₂H₁₁N
  • MDL-Nummer:MFCD00007879
  • Molekulargewicht:169.23 g/mol
  • Merck-Index:12,01276
  • Siedepunkt:302 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:55 °C
  • Dichte:1,16 g/cm³ (20 °C)
  •  :Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:202-177-1
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource