5-Brompyrimidin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. ACTIAS50166G100
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Brompyrimidin
Katalognr. ACTIAS50166G100
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Nummer: 4595-59-9
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:4595-59-9
- Formel:C₄H₃BrN₂
- MDL-Nummer:MFCD00006117
- Molekulargewicht:158.99 g/mol
- Siedepunkt:168 °C (727 mmHg)
- Schmelzender Platingehalt:75…76 °C
- EINECS:224-992-1
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g



