4-Fluorindol
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. ACTIAS50516G5
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 4-Fluoro-1H-indole
- CAS Nummer:387-43-9
- Formel:C₈H₆FN
- MDL-Nummer:MFCD00055992
- Molekulargewicht:135.14 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g