Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Methylbenzophenon

2-Methylbenzophenon

Marketsource
Anbieter:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylbenzophenon
Marketsource
Zertifikate

2 Varianten

Product Details & Documents
Synonyme:  o-Methylbenzophenone
  • CAS Nummer:131-58-8
  • Formel:C₁₄H₁₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00008518
  • Molekulargewicht:196.25 g/mol
  • Merck-Index:12,07470
  • Siedepunkt:310 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:28 °C
  • Dichte:1,1098 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:205-032-0
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 g
    1 * 25 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 g
    1 * 100 g

    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource