ContactUsLinkComponent
Gesundheit
Nickelsulfat 0.5 M in wässriger Lösung
Katalognr. J61993.AE
CAS-Nummer:  
Gesundheit
Nickelsulfat 0.5 M in wässriger Lösung
Katalognr. J61993.AE
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7786-81-4
 :
Formel:NiO₄S
 :154.75 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
EINECS:232-104-9
UN:3082
ADR:9,III
 :GHS08
MDL-Nummer:MFCD00011146