ContactUsLinkComponent
Antimon-Standardlösung, 10.000 mg/l Sb in 10%iger Salpetersäure mit 2%iger Flußsäure Standard für die ICP
Katalognr. ACSDC150.10N2FP.L5
Anbieter:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Antimon-Standardlösung, 10.000 mg/l Sb in 10%iger Salpetersäure mit 2%iger Flußsäure Standard für die ICP
Katalognr. ACSDC150.10N2FP.L5
Anbieter:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    10000 mg/L
  • Matrix:
    10% HNO₃+2% HF
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Element:
    Antimon
  • Symbol:
    Sb