Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Estriol
Estriol
Estriol
Catalog # CHMCCBL96
Supplier:
Chemicon
CAS Number:
Expand image
Estriol
Catalog # CHMCCBL96
Supplier:
Chemicon
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche für Feststoffe
VE:
1 mg
Seq:
2070
Specifications
About this item
Product Details
:
EINECS:
200-022-2
CAS Number:
50-27-1
Formula:
C₁₈H₂₄O₃
MDL Number:
MFCD00003691
Product Details