AuftragsverfolgungKontakt
hero blockimage EPA method 8325.jpg
EPA-Methode 8327 für Oberflächenwasser, Abwasser oder Grundwasser
Bestimmung ausgewählter PFAS in Oberflächenwasser, Abwasser oder Grundwasser durch Flüssigkeitschromatographie/Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS).
EPA-Method-8327 | Avantor
Produkte
1stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-freundliche Ampullen
Spezielle Ampullen aus Polypropylen werden für die Analyse polarer Verbindungen/Analyten empfohlen und durch automatische optische und Messgeräte auf ihre Abmessungen überprüft/inspiziert, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen.
2stproductsamplepreparation.jpg
SPE für die PFAS-Analyse
Spezielle Phase für die SPE-Analyse. Zur Anreicherung von PFAS aus Wasser, Textilien und Sedimenten (kontaminierte Böden). Polymer-Kombinationsphase mit schwachem Anionenaustauscher, hochporös, kugelförmige Partikel.