AuftragsverfolgungKontakt
method 1633 heromain page.jpg
EPA-Methode 1633 in wässrigen, festen, biologischen Feststoff- und Gewebeproben durch LC-MS/MS
Bestimmung ausgewählter PFAS in wässrigen, festen, biologischen Feststoff- und Gewebeproben durch LC-MS/MS.
EPA Method 1633 | Avantor
Produkte
2stproductsamplepreparation.jpg
PFAS-freundliche Ampullen
Spezielle Ampullen aus Polypropylen werden für die Analyse polarer Verbindungen/Analyten empfohlen und durch automatische optische und Messgeräte auf ihre Abmessungen überprüft/inspiziert, um kritische Abmessungen und Toleranzen sicherzustellen.
1stproductsamplepreparation.jpg
SPE für die PFAS-Analyse
Spezielle Phase für die SPE-Analyse. Zur Anreicherung von PFAS aus Wasser, Textilien und Sedimenten (kontaminierte Böden). Polymer-Kombinationsphase mit schwachem Anionenaustauscher, hochporös, kugelförmige Partikel.