Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
 

TRC Valerophenone

Valerophenone, 10 g
  77995-129
New Product
 :  TRC-V091450-10G
TRC Valerophenone
  77995-129
New Product
 :  
TRC Valerophenone
TRC Valerophenone

Valerophenone, 10 g

 :  
 
156,00 $
   
Each (0.1g)
 
   
 
 

 

  • Désignation:
    Valerophenone
  • Taille:
    10 g
  • Cat. No.:
    77995-129
  • CAS No.:
    1009-14-9

 

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.