Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
TRC Finasteride | Avantor

TRC Finasteride

Finasteride, 1 g
Catalog # 77984-726
New Product
Supplier:   LGC Standards
Fournisseur #:  TRC-F342000-1G
TRC Finasteride
Catalog # 77984-726
Supplier:  LGC Standards
New Product
CAS Number:  
TRC Finasteride
TRC Finasteride

Finasteride, 1 g

CAS Number:  
Price
$432.00
Log in pour la disponibilité
Each (1g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Finasteride
  • Taille:
    1 g
  • Cat. No.:
    77984-726
  • CAS No.:
    98319-26-7

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.