Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
BUFFER SAMPLE (1-THIOGLYCEROL X2) 25ML | Avantor

BUFFER SAMPLE (1-THIOGLYCEROL X2) 25ML

Catalog # 77974-687
New Product
Fournisseur #:  199-16132
BUFFER SAMPLE (1-THIOGLYCEROL X2) 25ML
Catalog # 77974-687
New Product
CAS Number:  
BUFFER SAMPLE (1-THIOGLYCEROL X2) 25ML
BUFFER SAMPLE (1-THIOGLYCEROL X2) 25ML
CAS Number:  
Price
$170.77
Log in pour la disponibilité
Each(1/Itm/Bx)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.