GLUCOSE PLASTIC STRIPS 25/BG
Catalogue # 470358-626
Fournisseur: Precision Laboratories
New Product
GLUCOSE PLASTIC STRIPS 25/BG
Catalogue # 470358-626
Fournisseur: Precision Laboratories
Supplier Number: GLU-1B-25
New Product
Frequently Bought Together
Ocean Pacific® Ninja™ Powder-Free Nitrile Medical Examination Gloves, Medicom
Fournisseur: Medicom
Eau, HiPerSolv CHROMANORM for HPLC, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International
B352 Specimen Bottles and Caps, Simport Scientific
Fournisseur: Simport Scientific
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Waste Gas Control Supplies, VetEquip®
Fournisseur: Vetequip
BD Vacutainer® Venous Blood Collection Tubes
Fournisseur: BD
Ammoniaque 28 - 30%, ARISTAR® ACS, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: BDH
Orion™ pH Buffer Individual Use Pouches, Thermo Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
VWR® Premium Frozen Section Compound
Fournisseur: VWR International
BD Syringes only with Luer-Lok™, Slip or Eccentric tips
Fournisseur: BD
Éthanol dénaturé, anhydrous
Fournisseur: AVANTOR PERFORMANCE MATERIAL LLC
VWR® Razor Blades
Fournisseur: VWR International
HSW® Norm-Ject® Sterile Luer-Slip Syringes, Air-Tite
Fournisseur: Air-Tite
Méthanol ≥99.9%, OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
Fournisseur: MilliporeSigma
Propanol-2 ≥70%, VWR Chemicals BDH®
Fournisseur: VWR International